Merck
ENA428073309
Enamine
2-methyl-1,3-benzothiazole-6-carbaldehyde
Größe auswählen
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-159640-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-159640-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
76-81
Iupac Name
2-methyl-1,3-benzothiazole-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7NOS/c1-6-10-8-3-2-7(5-11)4-9(8)12-6/h2-5H,1H3
InChIKey
YWWCWMXKLGRFNX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159640
Melting Point
76-81
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159640
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)