Merck
ENA428073172
Enamine
6-chloroquinoline-3-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-177822-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-177822-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
209-210
Iupac Name
6-chloroquinoline-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2S/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12-9)15(11,13)14/h1-5H,(H2,11,13,14)
InChIKey
HEPPYWUNAFDMBT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177822
Melting Point
209-210
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177822
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)