Merck
ENA428072414
Enamine
4-tert-butyl-2-methyl-1,3-thiazole-5-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-173818-100MG
468,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-173818-100MG
468,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(tert-butyl)-2-methylthiazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O2S2/c1-5-10-6(8(2,3)4)7(13-5)14(9,11)12/h1-4H3,(H2,9,11,12)
InChIKey
NZDDLDNSGUWNRF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173818
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173818
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)