Merck
ENA424046017
Enamine
2-[(2-carboxyethyl)amino]butanedioic acid
Größe auswählen
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-176282-100MG
461,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-176282-100MG
461,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-carboxyethyl)aspartic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO6/c9-5(10)1-2-8-4(7(13)14)3-6(11)12/h4,8H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
AINPCLWBWFSAQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176282
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176282
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)