Merck
ENA423209881
Enamine
4-(2,4-dichlorophenyl)butan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-171663-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-171663-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2,4-dichlorophenyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C10H13Cl2N/c11-9-5-4-8(10(12)7-9)3-1-2-6-13/h4-5,7H,1-3,6,13H2
InChIKey
MSTSHIHUFNUUMJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171663
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171663
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)