Merck
ENA413174557
Enamine
3-tert-butyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Größe auswählen
100 MG
155,50 €
250 MG
202,30 €
500 MG
344,00 €
1 G
468,80 €
2.5 G
873,10 €
5 G
1.272,20 €
10 G
1.865,00 €
Lieferanten-SKU: EN300-87256-100MG
155,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
155,50 €
250 MG
202,30 €
500 MG
344,00 €
1 G
468,80 €
2.5 G
873,10 €
5 G
1.272,20 €
10 G
1.865,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-87256-100MG
155,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-tert-butyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C6H9ClN2S/c1-6(2,3)4-8-5(7)10-9-4/h1-3H3
InChIKey
UYKIHTIBSFJBND-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87256
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87256
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)