Merck
ENA413171549
Enamine
ethyl 3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
2.5 G
2.401,90 €
5 G
3.531,60 €
10 G
5.213,80 €
Lieferanten-SKU: EN300-157439-100MG
461,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
2.5 G
2.401,90 €
5 G
3.531,60 €
10 G
5.213,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-157439-100MG
461,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]thiazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO2S/c1-2-14-11(13)8-3-4-10-9(7-8)12-5-6-15-10/h3-4,7,12H,2,5-6H2,1H3
InChIKey
WEBVPJXZRILETE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157439
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157439
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)