Merck
ENA413171471
Enamine
[(oxan-4-yl)methyl]hydrazine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
159,40 €
250 MG
207,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-156158-100MG
159,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
159,40 €
250 MG
207,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-156158-100MG
159,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.ClH/c7-8-5-6-1-3-9-4-2-6;/h6,8H,1-5,7H2;1H
InChIKey
WJMXOXCSAWAEQN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156158
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156158
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)