Merck
ENA413170191
Enamine
3-(4-fluorophenyl)azetidin-3-ol; trifluoroacetic acid
Größe auswählen
100 MG
259,50 €
250 MG
350,50 €
500 MG
526,00 €
1 G
662,50 €
2.5 G
1.371,00 €
Lieferanten-SKU: EN300-153007-100MG
259,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
259,50 €
250 MG
350,50 €
500 MG
526,00 €
1 G
662,50 €
2.5 G
1.371,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-153007-100MG
259,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)azetidin-3-ol 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C9H10FNO.C2HF3O2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-11-6-9;3-2(4,5)1(6)7/h1-4,11-12H,5-6H2;(H,6,7)
InChIKey
CYFKFYATVIPNEG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153007
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153007
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)