Wichtige Dokumente
ENA413165618
Enamine
(3-fluoro-4-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-139407-100MG
376,50 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-139407-100MG
376,50 €
Iupac Name
(3-fluoro-4-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClFO2S/c1-6-2-3-7(4-8(6)10)5-13(9,11)12/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
OPLMCICNTNXWDU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139407
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)