Wichtige Dokumente
ENA413165571
Enamine
2-(4-fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
23-28
Iupac Name
(4-fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8FN/c1-7-6-9(10)3-2-8(7)4-5-11/h2-3,6H,4H2,1H3
InChIKey
VHULROKXGBQUDA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139112
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)