Merck
ENA410542766
Enamine
1-(5-nitro-1H-indol-3-yl)propan-1-one
Größe auswählen
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-137687-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-137687-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-nitro-1H-indol-3-yl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C11H10N2O3/c1-2-11(14)9-6-12-10-4-3-7(13(15)16)5-8(9)10/h3-6,12H,2H2,1H3
InChIKey
WDSXPRGHVIEVDF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137687
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137687
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)