Merck
ENA402267484
Enamine
3-(3-bromopropyl)thiophene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(3-bromopropyl)thiophene
Inchi Code
1S/C7H9BrS/c8-4-1-2-7-3-5-9-6-7/h3,5-6H,1-2,4H2
InChIKey
HJQLPZIKXZBQCK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131883
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131883
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)