Merck
ENA394768296
Enamine
2,3,4,5-tetrachloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Größe auswählen
100 MG
80,10 €
250 MG
85,30 €
500 MG
97,00 €
1 G
113,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-16704-100MG
80,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
80,10 €
250 MG
85,30 €
500 MG
97,00 €
1 G
113,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-16704-100MG
80,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
67-68
Iupac Name
2,3,4,5-tetrachloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6Cl7N/c7-1-2(8)4(6(11,12)13)14-5(10)3(1)9
InChIKey
YMBFWRZKTZICHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16704
Melting Point
67-68
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16704
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)