Wichtige Dokumente
ENA394767149
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)ethan-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-127853-100MG
111,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-127853-100MG
111,30 €
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2
InChIKey
BAOQAPMRTVBEKF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127853
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)