Wichtige Dokumente
ENA394766989
Enamine
2-bromo-5-(ethylsulfanyl)benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-129128-100MG
376,50 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-129128-100MG
376,50 €
Iupac Name
2-bromo-5-(ethylthio)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2S/c1-2-13-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
FGATZJGBGNTJDB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129128
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)