Wichtige Dokumente
ENA390552929
Enamine
3,5-dichloro-4-[2-(dimethylamino)ethoxy]aniline
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
83-85
Iupac Name
3,5-dichloro-4-[2-(dimethylamino)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C10H14Cl2N2O/c1-14(2)3-4-15-10-8(11)5-7(13)6-9(10)12/h5-6H,3-4,13H2,1-2H3
InChIKey
FEYOREIYECNQMC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126685
Melting Point
83-85
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126685
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)