Merck
ENA390552665
Enamine
1-oxa-3-azaspiro[4.5]decan-2-one
Größe auswählen
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1.741,50 €
5 G
2.556,60 €
10 G
3.768,20 €
Lieferanten-SKU: EN300-127501-100MG
344,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1.741,50 €
5 G
2.556,60 €
10 G
3.768,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-127501-100MG
344,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
101-102
Iupac Name
1-oxa-3-azaspiro[4.5]decan-2-one
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c10-7-9-6-8(11-7)4-2-1-3-5-8/h1-6H2,(H,9,10)
InChIKey
JSKHUKHPFPVCJW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127501
Melting Point
101-102
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127501
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)