Merck
ENA390347151
Enamine
{1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl}methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]dec-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c10-6-8-7-11-9(12-8)4-2-1-3-5-9/h8H,1-7,10H2
InChIKey
FHXNYYFOSMSGPE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125633
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125633
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)