Merck
ENA390346861
Enamine
ethyl 2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanamido)acetate
Größe auswählen
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-125848-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-125848-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl (3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoyl)glycinate
Inchi Code
1S/C12H22N2O5/c1-5-18-10(16)8-14-9(15)6-7-13-11(17)19-12(2,3)4/h5-8H2,1-4H3,(H,13,17)(H,14,15)
InChIKey
IQZHTZXJJVTBLE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125848
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125848
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)