Merck
ENA388700850
Enamine
3-aminoimidazolidine-2,4-dione
Größe auswählen
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-124767-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-124767-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
194-199
Iupac Name
3-amino-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C3H5N3O2/c4-6-2(7)1-5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,8)
InChIKey
DCROTKUJYXYESN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124767
Melting Point
194-199
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124767
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)