Wichtige Dokumente
ENA388192368
Enamine
3-amino-1,1,1-trifluoropentan-2-ol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-122903-100MG
329,70 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-122903-100MG
329,70 €
Iupac Name
3-amino-1,1,1-trifluoro-2-pentanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10F3NO.ClH/c1-2-3(9)4(10)5(6,7)8;/h3-4,10H,2,9H2,1H3;1H
InChIKey
IYBYWDKXHODWRH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122903
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)