Merck
ENA387772952
Enamine
(2-amino-4-methylpentyl)(methyl)amine
Größe auswählen
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1.813,00 €
5 G
2.658,00 €
10 G
3.920,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-120434-100MG
357,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1.813,00 €
5 G
2.658,00 €
10 G
3.920,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-120434-100MG
357,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N~1~,4-dimethyl-1,2-pentanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-6(2)4-7(8)5-9-3/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
InChIKey
RUXHHYJZWCQYGH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120434
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120434
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)