Wichtige Dokumente
ENA387772950
Enamine
4-(3-oxoprop-1-en-1-yl)benzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-120420-250MG
357,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-120420-250MG
357,00 €
mp (Schmelzpunkt)
136-138
Iupac Name
4-[(1E)-3-oxo-1-propenyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-8-10-5-3-9(4-6-10)2-1-7-12/h1-7H/b2-1+
InChIKey
RYMCARXOHQPZAX-OWOJBTEDSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120420
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)