Merck
ENA387772335
Enamine
5-(3,4-difluorophenyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
10 G
5.290,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-120091-100MG
468,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
10 G
5.290,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-120091-100MG
468,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(3,4-difluorophenyl)-3-pyrrolidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2NO.ClH/c11-8-2-1-6(3-9(8)12)10-4-7(14)5-13-10;/h1-3,7,10,13-14H,4-5H2;1H
InChIKey
PFZOKPFCEFRZMJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120091
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120091
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)