Wichtige Dokumente
ENA387772323
Enamine
4-amino-3,3-difluorobutanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-119974-50MG
611,80 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-119974-50MG
611,80 €
Iupac Name
4-amino-3,3-difluorobutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7F2NO2.ClH/c5-4(6,2-7)1-3(8)9;/h1-2,7H2,(H,8,9);1H
InChIKey
ZSZXCSUWRYRIKE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119974
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)