Merck
ENA379363436
Enamine
4-oxaspiro[bicyclo[3.2.0]heptane-6,1'-cyclopentane]-7-ol
Größe auswählen
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-116616-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-116616-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-oxaspiro[bicyclo[3.2.0]heptane-7,1'-cyclopentan]-6-ol
Inchi Code
1S/C10H16O2/c11-8-7-3-6-12-9(7)10(8)4-1-2-5-10/h7-9,11H,1-6H2
InChIKey
JGZUJPCFJQYINE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116616
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116616
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)