Merck
ENA375228231
Enamine
2,2-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Größe auswählen
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
500 MG
788,60 €
1 G
999,20 €
2.5 G
1.914,40 €
5 G
2.811,40 €
10 G
4.149,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-116388-100MG
376,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
500 MG
788,60 €
1 G
999,20 €
2.5 G
1.914,40 €
5 G
2.811,40 €
10 G
4.149,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-116388-100MG
376,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-12(2)8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(12)13/h3-6,11H,7-8,13H2,1-2H3
InChIKey
BXNUTDVMNFQGLN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116388
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116388
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)