Wichtige Dokumente
ENA372573770
Enamine
2-[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-113520-100MG
199,70 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-113520-100MG
199,70 €
Iupac Name
[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-5-6-15-10-4-2-3-9(7-10)8-11(12)13/h2-4,7H,5-6,8H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
HKYOIHOUDNWCTD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113520
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)