Wichtige Dokumente
ENA372573691
Enamine
methyl 3-(prop-2-enamido)propanoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-112931-100MG
579,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-112931-100MG
579,00 €
Iupac Name
methyl 3-(acryloylamino)propanoate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-3-6(9)8-5-4-7(10)11-2/h3H,1,4-5H2,2H3,(H,8,9)
InChIKey
BLHVTCUBXYZCDU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112931
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)