Merck
ENA372572358
Enamine
5-chloro-1-benzothiophene-3-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-101798-100MG
423,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-101798-100MG
423,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-1-benzothiophene-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H4Cl2O2S2/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(4-13-7)14(10,11)12/h1-4H
InChIKey
OCOLHKPAUQGRME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101798
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101798
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)