Merck
ENA371463666
Enamine
4-bromobut-2-enenitrile
Größe auswählen
100 MG
558,10 €
250 MG
718,00 €
500 MG
1.026,10 €
1 G
1.262,70 €
5 G
3.311,50 €
10 G
4.822,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-109937-100MG
558,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
558,10 €
250 MG
718,00 €
500 MG
1.026,10 €
1 G
1.262,70 €
5 G
3.311,50 €
10 G
4.822,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.99
Lieferanten-SKU: EN300-109937-100MG
558,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-4-bromo-2-butenenitrile
Inchi Code
1S/C4H4BrN/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3H2/b2-1+
InChIKey
DNQQWHOUZPHKMD-OWOJBTEDSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109937
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109937
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)