Wichtige Dokumente
ENA371463375
Enamine
(2,2-dimethylpropyl)(2-methylpropyl)amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-109034-100MG
217,90 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-109034-100MG
217,90 €
Iupac Name
N-isobutyl-2,2-dimethyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H21N/c1-8(2)6-10-7-9(3,4)5/h8,10H,6-7H2,1-5H3
InChIKey
QSJJIBZBFOFKES-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109034
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)