Merck
ENA371177705
Enamine
5-amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Größe auswählen
100 MG
217,90 €
250 MG
292,00 €
500 MG
507,80 €
1 G
662,50 €
2.5 G
1.256,60 €
5 G
1.836,40 €
10 G
2.702,20 €
Lieferanten-SKU: EN300-106977-100MG
217,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
217,90 €
250 MG
292,00 €
500 MG
507,80 €
1 G
662,50 €
2.5 G
1.256,60 €
5 G
1.836,40 €
10 G
2.702,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-106977-100MG
217,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H14N4O/c1-8(2,3)12-6(9)5(4-11-12)7(10)13/h4H,9H2,1-3H3,(H2,10,13)
InChIKey
NDFXVDCXWFVBHJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106977
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106977
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)