Merck
ENA371177547
Enamine
3-(ethanesulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1.813,00 €
5 G
2.658,00 €
10 G
3.920,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-106531-100MG
357,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1.813,00 €
5 G
2.658,00 €
10 G
3.920,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-106531-100MG
357,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
93.5-94.5
Iupac Name
3-(ethylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO4S2/c1-2-14(10,11)7-4-3-5-8(6-7)15(9,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
JRQHHZNOHIKOCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106531
Melting Point
93.5-94.5
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106531
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)