Merck
ENA370563458
Enamine
[4-methyl-2-(methylsulfanyl)phenyl]methanamine
Größe auswählen
100 MG
363,50 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-105936-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
363,50 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-105936-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[4-methyl-2-(methylsulfanyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H13NS/c1-7-3-4-8(6-10)9(5-7)11-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
InChIKey
TVOUGPNWTKSBAD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105936
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105936
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)