Merck
ENA370562992
Enamine
3-[(5-bromo-2-methoxyphenyl)methyl]imidazolidine-2,4-dione
Größe auswählen
100 MG
191,90 €
250 MG
254,30 €
500 MG
375,20 €
1 G
468,80 €
2.5 G
875,70 €
5 G
1.273,50 €
10 G
1.866,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-104557-100MG
191,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
191,90 €
250 MG
254,30 €
500 MG
375,20 €
1 G
468,80 €
2.5 G
875,70 €
5 G
1.273,50 €
10 G
1.866,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-104557-100MG
191,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(5-bromo-2-methoxybenzyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O3/c1-17-9-3-2-8(12)4-7(9)6-14-10(15)5-13-11(14)16/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,13,16)
InChIKey
CPZPTKUCJCGAFK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104557
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104557
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)