Merck
ENA369383005
Enamine
1-cyclohexyl-3-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Größe auswählen
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-103896-100MG
207,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-103896-100MG
207,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
95-96
Iupac Name
1-cyclohexyl-3-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-8-7-10(13)12(11(8)14)9-5-3-2-4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
InChIKey
XXLSBWLCDXNJAQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103896
Melting Point
95-96
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103896
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)