Wichtige Dokumente
ENA369382275
Enamine
bis[(6-methylpyridin-2-yl)methyl]amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-102142-100MG
461,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-102142-100MG
461,00 €
mp (Schmelzpunkt)
47-48
Iupac Name
N,N-bis[(6-methyl-2-pyridinyl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C14H17N3/c1-11-5-3-7-13(16-11)9-15-10-14-8-4-6-12(2)17-14/h3-8,15H,9-10H2,1-2H3
InChIKey
HUMBKTHJRGPSNI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102142
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)