Merck
ENA369381997
Enamine
4-(pyridin-2-yl)piperazine-1-carboximidamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
68,40 €
250 MG
73,60 €
500 MG
89,20 €
1 G
102,20 €
2.5 G
165,90 €
5 G
282,90 €
10 G
509,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-101387-100MG
68,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
68,40 €
250 MG
73,60 €
500 MG
89,20 €
1 G
102,20 €
2.5 G
165,90 €
5 G
282,90 €
10 G
509,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-101387-100MG
68,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N5.ClH/c11-10(12)15-7-5-14(6-8-15)9-3-1-2-4-13-9;/h1-4H,5-8H2,(H3,11,12);1H
InChIKey
JGKFPIJCNWEHBI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101387
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101387
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)