Wichtige Dokumente
ENA341296698
Enamine
2-cyclopentyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-94327-100MG
418,10 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-94327-100MG
418,10 €
mp (Schmelzpunkt)
185-186
Iupac Name
2-cyclopentyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c1-6-8(10(12)13)14-9(11-6)7-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
WZSPRJATXFKXHP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94327
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)