Merck
ENA341294979
Enamine
methyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
160,70 €
250 MG
210,10 €
500 MG
305,00 €
1 G
379,10 €
2.5 G
630,00 €
5 G
1.047,30 €
10 G
1.883,20 €
Lieferanten-SKU: EN300-91236-100MG
160,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
160,70 €
250 MG
210,10 €
500 MG
305,00 €
1 G
379,10 €
2.5 G
630,00 €
5 G
1.047,30 €
10 G
1.883,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-91236-100MG
160,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
142-144
Iupac Name
methyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(7-11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H
InChIKey
XEIPXRKVVATEEC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91236
Melting Point
142-144
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91236
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)