Merck
ENA341291641
Enamine
2-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propanoic acid
Größe auswählen
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-86874-100MG
165,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-86874-100MG
165,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]alanine
Inchi Code
1S/C9H9F3N2O2/c1-5(8(15)16)14-7-3-2-6(4-13-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
URBPETXETAGOGC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86874
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86874
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)