Wichtige Dokumente
ENA336956220
Enamine
(2-chlorophenyl)(3-methoxyphenyl)methanamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-85292-100MG
406,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-85292-100MG
406,40 €
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(3-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H14ClNO/c1-17-11-6-4-5-10(9-11)14(16)12-7-2-3-8-13(12)15/h2-9,14H,16H2,1H3
InChIKey
GWFCQIPXJWTDTO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85292
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)