Merck
ENA333557972
Enamine
5-fluoro-2-nitro-N-(propan-2-yl)aniline
Größe auswählen
100 MG
68,40 €
250 MG
78,80 €
500 MG
98,30 €
1 G
113,90 €
2.5 G
182,80 €
5 G
302,40 €
10 G
536,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-82172-100MG
68,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
68,40 €
250 MG
78,80 €
500 MG
98,30 €
1 G
113,90 €
2.5 G
182,80 €
5 G
302,40 €
10 G
536,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-82172-100MG
68,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C9H11FN2O2/c1-6(2)11-8-5-7(10)3-4-9(8)12(13)14/h3-6,11H,1-2H3
InChIKey
WNHWAHLPBFAQLD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82172
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82172
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)