Wichtige Dokumente
ENA333557627
Enamine
{5-fluoro-2-[(oxolan-3-yl)methoxy]phenyl}boronic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-81697-100MG
370,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-81697-100MG
370,00 €
Iupac Name
5-fluoro-2-(tetrahydro-3-furanylmethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H14BFO4/c13-9-1-2-11(10(5-9)12(14)15)17-7-8-3-4-16-6-8/h1-2,5,8,14-15H,3-4,6-7H2
InChIKey
ISHHPIKLPAYAEH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81697
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)