Wichtige Dokumente
ENA333557363
Enamine
1-(methylsulfanyl)propan-2-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-80840-100MG
357,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-80840-100MG
357,00 €
Iupac Name
1-(methylsulfanyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C4H11NS/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
ZXGNLASDUYGVFG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80840
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)