Merck
ENA333557207
Enamine
[1-(2,5-dimethylphenyl)ethyl](methyl)amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-81914-100MG
185,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-81914-100MG
185,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,5-dimethylphenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17N.ClH/c1-8-5-6-9(2)11(7-8)10(3)12-4;/h5-7,10,12H,1-4H3;1H
InChIKey
VKMNDPUVMLFDCB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81914
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81914
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)