Wichtige Dokumente
ENA333557148
Enamine
3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-81727-100MG
370,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-81727-100MG
370,00 €
Iupac Name
3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO.ClH/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)8-11-6-7-12(9-13)14-11;/h1-5,11-12,14-15H,6-9H2;1H
InChIKey
AEEGOXKYLPRBDT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81727
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)