Wichtige Dokumente
ENA332673094
Enamine
(2-cyclobutoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-80810-100MG
436,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-80810-100MG
436,30 €
Iupac Name
[2-(cyclobutyloxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c12-8-9-4-1-2-7-11(9)13-10-5-3-6-10;/h1-2,4,7,10H,3,5-6,8,12H2;1H
InChIKey
CBQVZVFDHMOLMM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80810
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)